Läs mer
Adeninsulfatdihydrat,> 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15855048 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15855048 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 15855048 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J10450.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Sulfate Dihydrate
CAS 321-30-2
Smältpunkt ∼210 °C (dekomposition)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H12N10O4S
MDL-nummer MFCD00213655
Kvantitet 100 g
Beilstein 3820263
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7 h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI-nyckel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin;svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Formel vikt 404.36
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.