Läs mer
Adeninsulfatdihydrat, Hemisulfat, 99,66 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| CAS | 6509-19-9 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.9966 |
| Molekylformel | C10H16N10O6S |
| MDL-nummer | MFCD00150149 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2 |
| InChI-nyckel | MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |