Läs mer
Adeninsulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11397769 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397769 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11397769 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 114014522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 SEK
    806.22 SEK / 10g
    Save 40.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ADENINE SULFATE
CAS 321-30-2
Molekylformel C10H12N10O4S
MDL-nummer MFCD00213655
Kvantitet 10 g
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI-nyckel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-namn bis(7H-purin-6-amin); svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adenine Hemisulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).