Läs mer
Adenine, TRC
Produktkod. 30137916
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137916 25 g
18010530 1 g
18042530 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28048025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-24-5
Molekylformel C5 H5 N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
Synonym 9H-Purin-6-amine, 1H-Purin-6-amine (9CI), Adenine (8CI), (9H-Purin-6-yl)amine, 1,6-Dihydro-6-iminopurine, 3,6-Dihydro-6-iminopurine, 3H-Purin-6-amine, 6-Amino-1H-purine, 6-Amino-3H-purine, 6-Amino-9H-purine, 6-Aminopurine, 7H-Imidazo[4,5-c]pyridazin-3-amine, 7H-Purin-6-amine, 9H-Adenine, Adeninimine, Leuco 4, NSC 14666, Pedatisectine B, Vitamin B4
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
LEDER Nc1ncnc2nc[nH]c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Formel vikt 135.0545
Procent renhet >95%