missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenine, TRC

Produktkod. 18042530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042530 50 mg
30137916 25 g
18010530 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28048050MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73-24-5
Kemiskt namn eller material Adenine
Formel vikt 135.0545
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
IUPAC-namn 7H-purin-6-amine
Molekylformel C5 H5 N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER Nc1ncnc2nc[nH]c12
Synonym 9H-Purin-6-amine, 1H-Purin-6-amine (9CI), Adenine (8CI), (9H-Purin-6-yl)amine, 1,6-Dihydro-6-iminopurine, 3,6-Dihydro-6-iminopurine, 3H-Purin-6-amine, 6-Amino-1H-purine, 6-Amino-3H-purine, 6-Amino-9H-purine, 6-Aminopurine, 7H-Imidazo[4,5-c]pyridazin-3-amine, 7H-Purin-6-amine, 9H-Adenine, Adeninimine, Leuco 4, NSC 14666, Pedatisectine B, Vitamin B4
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 50 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.