Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex
Artikelnummer. 17353211 Shop alle Novacyt Group produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Clia komplexitet:
Icke-undantagen
Artikelnummer. Clia komplexitet
17353211 Icke-undantagen
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17353211 Leverandør Novacyt - Microgen Bioproducts Leverandørnr. M81CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex - Rapid and simple latex agglutination test for the detection of Adenovirus antigen in faecal specimens.
  • A simple and rapid latex agglutination test for the detection of Rotavirus antigen in facal specimens.
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Kontrolluppsättningar M81c Positive control - 1.0 mL
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Icke-undantagen
Detekterbara analyter Adenovirus Antibodies (Rabbit)
Formatera 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Provtyp Suspension of faecal specimen
Känslighet 0.96
Typ Latex Agglutination Test
För användning med (applikation) The Detection of Adenovirus Antigen in Faecal Specimens
För användning med (utrustning) Laboratory Centrifuge, Stoppered or Screw-Capped Tubes
Inkluderar 50 tests
Material Polyethylene Dropper Bottles
Antal reaktioner 2 per test
Organismgrupp Animal
Förpackningstyp Carton
Kvantitet 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 L, 50 mL)
Reagenstyp M81a - Test reagent - 2.5 mL - Contains (rabbit) Adenovirus antibody-sensitised latex particle
Art Adenovirus
Specificitet 0.99
Målorganismklass Eukaryota
Testtid 12 minutes
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.