missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenosine-1'-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-1'-13C |
| CAS | 201996-55-6 |
| Molekylformel | 13C C9 H13 N5 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-1'-13C, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-1'-13C, Adenine Riboside-1'-13C, Adenocard-1'-13C, Adenocor-1'-13C, Adenogesic-1'-13C, Adenoscan-1'-13C, Adrekar-1'-13C, Boniton-1'-13C, D-Adenosine-1'-13C, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-1'-13C, Myocol-1'-13C, NSC 7652-1'-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i10+1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2[13C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)(213C)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.234 |
| Formel vikt | 268.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?