Läs mer
Tocris Bioscience™ Adenosine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004642
:
50mg
Produktkod. 18004642
Brand: Tocris Bioscience™ 3624/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endogenous adenosine receptor agonist
Adenosine is a neurotransmitter that acts as the preferred endogenous agonist at all adenosine receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produkttyp Adenosine
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Inhibitorer Adenosine
For Research Use Only