Läs mer
Adenosine-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-13C5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6?,7+,10-/m1/s1/i1+1,4+1,6+1,7+1,10+1 |
| Formel vikt | 272.114 |
| Procent renhet | >95% |