Läs mer
Adenosine-15N N1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-15N N1-Oxide |
| CAS | 197227-85-3 |
| Molekylformel | C10H13N415NO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 6-Amino-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine-15N 1-Oxide, Adenosine-15N N-Oxide, NSC 128561-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-8-5-9(13-3-15(8)19)14(2-12-5)10-7(18)6(17)4(1-16)20-10/h2-4,6-7,10-11,16-19H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i11+1 |
| LEDER | [15NH2]c1c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2nc[n+]1[O-] |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(15N)azanylidene-1-hydroxypurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.23 |