Läs mer
Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt, 97%
Produktkod. 15470137
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470137 100 mg 100mg
15480137 250 mg 250mg
15490137 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60558.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37063-35-7 | C10H11N5NaO6P | 351.19 g/mol
Adenosin-2',3'-cykliskt monofosfat är ett adenosin (A280400)-derivat användbart som anticancermedel. Det används också som en farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och kemisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Adenosin-2',3'-cykliskt monofosfat är ett adenosinderivat (A280400) användbart som anticancermedel. Det används också som en farmaceutisk intermediär, farmaceutisk forskning och kemisk analys.
Löslighet Det är lösligt
i DMSO, vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37063-35-7
Molekylformel C10H11N5NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 351.19
MDL-nummer MFCD00005757
InChI-nyckel VSDSIACSNXHGOV-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine-2 inverted exclamation mark ,3 inverted exclamation mark-cyclic monophosphate sodium salt
PubChem CID 131698406
IUPAC-namn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxafosfol-6-yl]metanol;natrium
LEDER [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-2',3'-cyclic monophosphate sodium salt
Smältpunkt 241°C to 243°C
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation It is soluble in DMSO,water.
Formel vikt 351.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.