missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosine-2-d1, TRC

Produktkod. 30318041
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318041 10 mg
30312251 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28041110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine-2-D
CAS 109923-50-4
Molekylformel C10 D H12 N5 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Adenosine-2-d (9CI, ACI), Adenosine-2-D, 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-2d-6-amine, 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-2d, Adenosine-2-d1
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i2D
LEDER [2H]c1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-deuteriopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 268.2475
Formel vikt 268.103
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.