Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-cykliskt monofosfat, 98 %
Produktkod. 15463619
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463619 1 g 1g
15473619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15463619 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60936.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
cAMP används för intracellulär signaltransduktion i många olika organismer, vilket förmedlar den cAMP-beroende vägen. Återställande av flera morfologiska egenskaper hos normala fibroblaster i sarkomceller vid behandling med adenosin-3?: 5?-cykliskt monofosfat. I närvaro av adenosin 3a:5a-cykliskt monofosfat dissocierade proteinkinas I i två subenheter: en subenhetsbindande adenosin 3a:5a-cykliskt monofosfat och en katalytisk subenhet. Stimulering av kalciumupptag i blodplättsmembranvesiklar av adenosin 3a,5a-cykliskt monofosfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cAMP används för intracellulär signaltransduktion i många olika organismer, vilket förmedlar den cAMP-beroende vägen. Återställande av flera morfologiska egenskaper hos normala fibroblaster i sarkomceller vid behandling med adenosin-3′ : 5′ -cykliskt monofosfat. I närvaro av adenosin 3′ :5′ -cykliskt monofosfat, proteinkinas I dissocierade i två underenheter: en subenhet som binder adenosin 3′ :5′ -cykliskt monofosfat och en katalytisk subenhet. Stimulering av kalciumupptag i blodplättsmembranvesiklar av adenosin 3′ ,5′ -cykliskt monofosfat.
Löslighet Lösning i vatten
: 10 mg/ml pH i vattenlösning är ca. 3.0.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-92-4
Molekylformel C10H12N5O6P
Molekylvikt (g/mol) 329.21
MDL-nummer MFCD00005845
InChI-nyckel IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonym camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
IUPAC-namn (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate
Smältpunkt 260°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 52645
Merck Index 14,2708
Löslighetsinformation Solube in water: 10mg/mL pH of aqueous solution is approx. 3.0.
Formel vikt 329.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.