Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin 3',5'-cykliskt monofosfat, 99+%
Produktkod. 10144900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10144900 500 mg Glasflaska 500mg
10432611 1 g Glasflaska 1g
10781915 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10144900 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 225805000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-92-4 | C10H12N5O6P | 329.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-92-4
Molekylformel C10H12N5O6P
Molekylvikt (g/mol) 329.21
MDL-nummer MFCD00005845
InChI-nyckel IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonym camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
PubChem CID 6076
ChEBI CHEBI:17489
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
Abs. lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260)
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 260.0°C
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Beilstein 26, IV, 3618
Merck Index 15, 2701
Specifik rotation − 53.70
Löslighetsinformation Solubility in water: 50mg/mL
IUPAC-namn (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-hydroxi-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol
Formel vikt 329.2
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.