Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-3',5'-cykliskt monofosfatnatriumsalt, 99 %
Produktkod. 15420237
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420237 250 mg 250mg
15400237 1 g 1g
15410237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420237 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62174.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.12 SEK
    1259.65 SEK / 250mg
    Save 142.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37839-81-9 | C10H11N5NaO6P | 351,19 g/mol
Adenosin 3a,5a-cykliskt monofosfatnatriumsaltmonohydrat används som en aktivator av proteinkinas A (PKA). En nyckelregulator för många cellulära reaktioner. Frisätts som svar på hormonstimulering. . Direkt aktiverar Epac, en Rap1 guanin-nukleotid-utbytesfaktor. Fungerar som en andra budbärare i signaltransduktionsmekanismer. Främjar apoptos i vilande humana B-lymfocyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Adenosine
3′ ,5′ -cykliskt monofosfatnatriumsaltmonohydrat används som en aktivator av proteinkinas A (PKA). En nyckelregulator för många cellulära reaktioner. Frisätts som svar på hormonstimulering. . Direkt aktiverar Epac, en Rap1 guanin-nukleotid-utbytesfaktor. Fungerar som en andra budbärare i signaltransduktionsmekanismer. Främjar apoptos i vilande humana B-lymfocyter.
Löslighet Lösligt i
vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37839-81-9
Molekylformel C10H11N5NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 351.19
MDL-nummer MFCD00069736
InChI-nyckel BXJBFCKTIWRKMQ-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate, c10h11n5o6p.na.h2o, sodium 3',5'-cyclic amp anion hydrate, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate monosodium salt
PubChem CID 91872444
IUPAC-namn natrium;(4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-7-ol;hydrat
LEDER [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 54612
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vikt 351.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.