Läs mer
Adenosin-3'-monofosfat, TRC
Produktkod. 30240976
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240976 200 mg
30240549 25 mg
30240548 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA281840200MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-21-9
Molekylformel C10 H14 N5 O7 P
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 347.2212, 347.22
MDL-nummer MFCD00005746
InChI-nyckel LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn {[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 200 mg
Kemiskt namn eller material Adenosin-3'-monofosfat