missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenosine-5',5' '-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5',5''-d2 |
| CAS | 82741-17-1 |
| Molekylformel | C10H11D2N5O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine-5',5''-d2, 9-β-D-Ribofuranosyladenine-5',5''-d2, Adenine Riboside-2'-d, Adenocard-5',5''-d2, Adenocor-5',5''-d2, Adenogesic-5',5''-d2, Adenoscan-5',5''-d2, Adrekar-5',5''-d2, Boniton-5',5''-d2, D-Adenosine-5',5''-d2, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-β-D-ribofuranose-5',5''-d2, Myocol-5',5''-d2, NSC 7652-5',5''-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i1D2 |
| LEDER | OC([2H])([2H])[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)O1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-[dideuterio(hydroxy)methyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?