Läs mer
Tocris Bioscience™ Adenosine 5'-(a,b-methylene)diphosphate disodium salt
Produktkod. 30158295
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30158295 10 mg
1 options
Produktkod. 30158295
Brand: Tocris Bioscience™ 8173/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ecto-5'-nucleotidase (CD73) inhibitor
Adenosine 5'-(α,β-methylene)diphosphate sodium salt is an ecto-5'-nucleotidase/CD73 inhibitor. Blocks ecto-5'-nucleotidase-mediated adenosine production by preventing the conversion of AMP to adenosine. Reverses doxorubicin -resistance in ecto-5'-nucleotidase-positive MDR cells (MCF7/A6 and L1210/A). Also increases rhodamine uptake and inhibits rhodamine efflux from ecto-5'-nucleotidase-positive MDR cells. Vasoconstrictor, induces inflammation in a rodent model of pleurisy, and reduces memory loss induced by Aβ1-42 in a mouse model of Alzheimer's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α,β-Methyleneadenosine 5'-diphosphate disodium salt
CAS 104835-70-3
Kvantitet 10 mg
Mål 5'-Nucleotidase/CD73
Molekylformel C11H15N5Na2O9P2
Renhet 0.98