Läs mer
Adenosin-5'-difofatmonokaliumsalt, 98 till 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493071 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493071 1 g 1g
11403081 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493071 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215025901
Kemiska identifierare
CAS 72696-48-1
Molekylformel C10H14KN5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 465.29
MDL-nummer MFCD00066472
InChI-nyckel ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
PubChem CID 131675483
LEDER [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphophate monopotassium salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98 to 100%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn kalium;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-2-[[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oximetyl]oxolan-3-olat;dihydrat
Formel vikt 465.2
Fysisk form Kristallint pulver