Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfatdinatriumsalt, 96 % (torr vikt), vatten max 15 %.
Produktkod. 11318905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318905 250 mg 250mg
11308905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318905 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L14029.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471,17 g/mol
Adenosin-5'-difosfatdinatriumsalt är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Adenosine-5′ -difosfatdinatriumsalt är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är -20 °C. Förvaras under inert gas. Fuktkänslig. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16178-48-6
Molekylformel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvikt (g/mol) 471.17
MDL-nummer MFCD00150927
InChI-nyckel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC-namn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten≤ 7 %
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3645656
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −30° (c=0,5 i 0,5 M Na2HPO4)
Formel vikt 471.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.