Läs mer
Adenosine-5'-difosfat dinatriumsaltdihydrat
Produktkod. 15875048 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875048 25 g Plastflaska 25g
15865048 5 g Plastflaska 5g
15885048 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15875048 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J10490.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16178-48-6 ∣ C10H13N5Na2O10P2 ∣ 471,17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16178-48-6
Molekylformel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvikt (g/mol) 471.17
MDL-nummer MFCD00150927
InChI-nyckel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate, adenosine-5 '-diphosphate disodium salt, sodium 2 r,3 s,4 r,5 r-5-6-amino-9 h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5 '-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5 '-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastflaska
Beilstein 3645656
IUPAC-namn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]vätefosfat
Formel vikt 507.2
Kvalitet Ograderat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.