Läs mer
Adenosin-5'-difosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388329 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388329 500 mg 500mg
11308339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388329 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100056.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 SEK
    537.47 SEK / 500mg
    Save 144.53 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Involverad i energilagring och nukleinsyrametabolism. Adenosin-5'-difosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals är en adeninnukleotid som omvandlas till ATP av ATP syntaser. ADP påverkar trombocytaktiveringen genom dess interaktion med ADP-receptorer.
ADP påverkar trombocytaktiveringen genom sin interaktion med ADP-receptorerna P2Y1, P2Y12 och P2X1. Efter dess omvandling till adenosin av ekto-ADPaser, hämmas trombocytaktivering via adenosinreceptorer.
Kemiska identifierare
CAS 16178-48-6
Molekylformel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvikt (g/mol) 471.17
MDL-nummer MFCD00150927
InChI-nyckel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC-namn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]vätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kvantitet 500 mg
Optisk rotation [α]20/D -29,6 ±1° c = 0,5 % i 0,5 M Na2HPO4 (lit.)
Formel vikt 471.2
Procent renhet ≥95 %
Fysisk form Pulver