Läs mer
Adenosin 5'-difosfat dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30321323
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30321323 1 g
1 options
Produktkod. 30321323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2817031G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 16178-48-6
Molekylformel C10 H13 N5 O10 P2 . 2 Na
Kvantitet 1 g
Synonym Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Adenosine-5'-(trihydrogen pyrophosphate), disodium salt (8CI), ADP disodium, ADP disodium salt, Adenosine-5'-diphosphate disodium salt, Disodium 5'-ADP, Disodium ADP, Disodium adenosine 5'-diphosphate, Trinosin S
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
LEDER [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl] vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 471.16
Formel vikt 470.9933