Läs mer
Adenosin-5'-difosfatdinatriumsalt från jäst, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398329 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398329 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11398329 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210005601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    958.11 SEK / 1g
    Save 51.89 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
En adeninnukleotid involverad i energilagring och nukleinsyrametabolism via dess omvandling till ATP av ATP syntaser
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt
Namnnotering från Yeast
CAS 16178-48-6
Färg Vitt
Analysprocentintervall 95+%
Molekylformel C10H13N5Na2O10P2
MDL-nummer MFCD00150927
Kvantitet 1 g
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
InChI-nyckel ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn dinatriumväte ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 471.17
PubChem CID 85315
Formel vikt 471.2
Fysisk form Pulver