Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfatmonokaliumsaltdihydrat, 99 %
Produktkod. 15420147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420147 1 g 1g
15430147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420147 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72696-48-1 | C10H14KN5O10P2 | 465.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72696-48-1
Molekylformel C10H14KN5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 465.29
MDL-nummer MFCD00066472
InChI-nyckel ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
PubChem CID 131675483
IUPAC-namn kalium;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxi-2-[[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oximetyl]oxolan-3-olat;dihydrat
LEDER [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 501.33 (465.29 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.