Läs mer
Adenosin-5'-difosfatmonopaliumsaltdihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483071 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483071 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11483071 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150259.5
Fungerar som en P2Y-receptoragonist. Adenosin-5'-difosfatmonopaliumsaltdihydrat, MP Biomedicals har använts för att studera frisättning, neuronala effekter och avlägsnande av extracellulärtβ -NAD+ och att jämföra prasugrel kontra klopidogrel trombocythämmare th
Adenosin 5′ -difosfat har använts för att studera frisättning, neuronala effekter och avlägsnande av extracellulärtβ -nikotinamid adenindinukleotid (β -NAD+) i råtthjärnan. Adenosin 5′ -difosfat har också använts för att jämföra prasugrel kontra klopidogrel trombocythämmande behandling efter akut koronarsyndrom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 72696-48-1
Molekylformel C10H14KN5O10P2
MDL-nummer MFCD00066472
Kvantitet 500 mg
Synonym adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Löslighetsinformation Soluble in water (5mg/mL, clear and colorless solution).
InChI-nyckel ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
LEDER [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn kalium (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-({[(vätefosfonatooxi)(hydroxi)fosforyl]oxi}metyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 465.29
PubChem CID 131675483
Formel vikt 501.2
Procent renhet >98%
Fysisk form Pulver