Läs mer
Adenosin-5'-difosfatmononatriumsalt, 97,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454592 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454592 1 g 1g
11444592 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454592 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219014901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    1028.22 SEK / 1g
    Save 51.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 20398-34-9
Molekylformel C10H15N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 427.20
MDL-nummer MFCD00066473,MFCD00065470,MFCD00066635
InChI-nyckel XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonym adp monosodium salt, adenosine 5'-diphosphate, sodium salt, adenosine 5'-diphosphate sodium salt
PubChem CID 87704518
IUPAC-namn [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl)oxi]fosfonsyra
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate Monosodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.977
Kvantitet 1 g
Formel vikt 449.19
Fysisk form Pulver