Läs mer
ADENOSIN-5'-DIFOSFAT, MP Biomedicals
Produktkod. 11480232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480232 0.1 g 100mg
11400242 1 g 1g
11410242 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480232 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02160053.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 100mg
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-64-0
Molekylformel C10H15N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 427.203
MDL-nummer MFCD00066473
InChI-nyckel XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine 5'-diphosphate, adenosine diphosphate, adp, adenosine-5'-diphosphate, adenosine pyrophosphate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate, adenosine-diphosphate, adenosine 5'-pyrophosphate, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
PubChem CID 6022
ChEBI CHEBI:16761
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonvätefosfat
LEDER C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Diphosphate, Free acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall >96%
Kvantitet 0.1 g
Formel vikt 427.2
Fysisk form Fast