Description
ADP (eller 5'-ADP) är en ester av pyrofosforsyra med nukleosideadenosin. Det är produkten av ATP defosforylering av ATPaser och det omvandlas tillbaka till ATP av ATP syntaser. ATP är en viktig energiöverföringsmolekyl i celler.
ADP användes som en testförening för att studera det endotelberoende vaskulära svaret hos saltkänsliga (DS) och saltresistenta Dahl-råttor (DR). Produkten användes för att studera de olika P2-purinerga receptorsubtyperna på hund vaskulär glatt muskulatur och endotel.
Specifications
Specifications
| CAS | 58-64-0 |
| Molekylformel | C10H15N5O10P2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | adenosine 5'-diphosphate, adenosine diphosphate, adp, adenosine-5'-diphosphate, adenosine pyrophosphate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate, adenosine-diphosphate, adenosine 5'-pyrophosphate, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml). |
| InChI-nyckel | XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N |
| LEDER | C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonvätefosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.203 |
| PubChem CID | 6022 |
| Show More |