Läs mer
Adenosin 5'-difosfat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30325007
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30325007 25 g
1 options
Produktkod. 30325007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28170825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10H15N5O10P2 . x(Na)
Kvantitet 25 g
Synonym Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
LEDER [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylfosfon-vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 427.2
Formel vikt 449.0114