missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenosin 5'-difosfat natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt |
| CAS | 20398-34-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H15N5O10P2 . x(Na) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| LEDER | [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylfosfon-vätefosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?