Läs mer
Adenosin 5'-difosfat, TRC
Produktkod. 30006471
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006471 100 mg
30006381 250 mg
30003841 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA281765100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-64-0
Molekylformel C10H15N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 427.2
Synonym 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]metylfosfon-vätefosfat
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Diphosphate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formel vikt 427.0294