Läs mer
Adenosin-5'-difosfattrilitiumsalt, 96 till 99 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453081 5 g 5g
11443081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215026105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3733.13 SEK
    3318.35 SEK / 5g
    Save 414.78 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 31008-64-7
Molekylformel C10H12Li3N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 445.00
MDL-nummer MFCD00065469
InChI-nyckel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
IUPAC-namn trilitium(1+) ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 96 till 99 %
Kvantitet 5 g
Formel vikt 454
Fysisk form Kristallint pulver