Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-difosfattrilitiumsalt, 98 %
Produktkod. 15456429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456429 5 g 5g
15446429 1 g 1g
15466429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456429 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64497.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445,00 g/mol
Det används som en saltformulering av den essentiella metaboliska föreningen adenosindifosfat (ADP).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används som en saltformulering av den essentiella metaboliska
föreningen adenosindifosfat (ADP).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31008-64-7
Molekylformel C10H12Li3N5O10P2
Molekylvikt (g/mol) 445.00
MDL-nummer MFCD00065469
InChI-nyckel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
IUPAC-namn trilitium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]fosfat
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 445
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.