Läs mer
Adenosin-5'-difosfat trilitiumsalthydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433081 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11433081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150261.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    1074.96 SEK / 500mg
    Save 55.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Adenosin-5'-difosfat trilitiumsalthydrat, MP Biomedicals är en litiumsaltformulering av den essentiella metaboliska föreningen ADP.
Adenosin 5′ -difosfat har använts för att studera frisättning, neuronala effekter och avlägsnande av extracellulärtβ -nikotinamid adenindinukleotid (β -NAD+) i råtthjärnan. Adenosin 5′ -difosfat har också använts för att jämföra prasugrel kontra klopidogrel trombocythämmande behandling efter akut koronarsyndrom.
Specifikationer
CAS 31008-64-7
Molekylformel C10H12Li3N5O10P2
Brytningsindex ∼1,90 (Förutspådd) (Bokstavlig)
MDL-nummer MFCD00065469
Kvantitet 500 mg
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
InChI-nyckel LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn trilitium(1+) ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 445.00
PubChem CID 56841973
Formel vikt 445 (anhydr)
Procent renhet ≥96%
Fysisk form Pulver