missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenosine 5’-[Gamma-thio]triphosphate Tetralithium Salt (85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine 5'-[gamma-thio]triphosphate Tetralithium Salt |
| CAS | 93839-89-5 |
| Molekylformel | C10 H12 N5 O12 P3 S . 4 Li |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ATP-gamma-S, Adenosine 5′-(3-thiotriphosphate) Tetralithium Salt, Ado-5′-PPP[S] |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1 |
| LEDER | [Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[S-])[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | tetralithium;[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxy-sulfidophosphinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.979 |
| Formel vikt | 547.006 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?