Läs mer
Adenosin 5'-monofosfat, 99 %
Produktkod. 10162220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10162220 5 g Glasflaska 5g
10274600 25 g Glasflaska 25g
10580024 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10162220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102790050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61-19-8
Molekylformel C10H14N5O7P
Molekylvikt (g/mol) 347.22
MDL-nummer MFCD00005750
InChI-nyckel UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material Adenosine 5′-monophosphate
Abs. 0,76 till 0,80 (A250/A260), 0,14 till 0,16 (A280/A260)
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 178,0 °C till 185,0 °C
Färg Färglös till Vit
Förlust vid torkning 6% max. (105 °C, 5 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, IV, 3615
Merck Index 15, 146
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i kokande vatten, lösliga i etanol
Spektrofotometri 98% min. (lambda max. 260 nm, pH 7) molarabsorption 15400 +/-2%, på torr basis
Transmittans 95,0 % min. (c=1, 0,2N NaOH, 430 nm) 1 cm cell
Formel vikt 347.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.