Läs mer
Adenosin-5'-monofosfatdinatriumsalthydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473081 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11473081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215026425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2628.97 SEK / 25g
    Save 131.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Källa: jäst
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate
CAS 4578-31-8
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C10H12N5Na2O7P
MDL-nummer MFCD00065023
Kvantitet 25 g
Synonym adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
InChI-nyckel QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 391.19
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
Formel vikt 391.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.