Läs mer
Adenosin-5'-monofosfatdinatriumsalthydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterTekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate |
| CAS | 4578-31-8 |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Molekylformel | C10H12N5Na2O7P |
| MDL-nummer | MFCD00065023 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt |
| InChI-nyckel | QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?