Läs mer
Adenosin-5'-monofosfat dinatriumsalt
Produktkod. 15474199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474199 5 g 5g
15484199 25 g 25g
15494199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61643.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4578-31-8 | C10H12N5Na2O7P | 391,19 g/mol
Adenosin-5'-monofosfatdinatriumsalt är en nukleotid involverad i reaktionerna av cellulära energiöverföringar. Det är användbart för hudföryngring inom dermatologi och estetisk dermatologi. Det fungerar som en aktivator av en klass av proteinkinaser som kallas AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK). Vidare används det som ett substrat för enzymer såsom AMP-tymidinkinas, AMP-deaminas och 5'-nukleotidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Adenosine-5′ -monofosfatdinatriumsalt är en nukleotid involverad i reaktionerna av cellulära energiöverföringar. Det är användbart för hudföryngring inom dermatologi och estetisk dermatologi. Det fungerar som en aktivator av en klass av proteinkinaser som kallas AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK). Vidare används det som ett substrat för enzymer såsom AMP-tymidinkinas, AMP-deaminas och 5′ -nukleotidas.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid
och metanol.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4578-31-8
Molekylformel C10H12N5Na2O7P
Molekylvikt (g/mol) 391.19
MDL-nummer MFCD00065023
InChI-nyckel QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Synonym adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
IUPAC-namn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3586732
Merck Index 14,158
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 391.2
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.