Läs mer
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 17958134
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958134 1 g
17929104 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17958134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2817901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4578-31-8
Molekylformel C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 391.18
Synonym 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium 9-(β-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate
IUPAC-namn disodium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Analyt- eller komponentnamn Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 1 g
Formel vikt 391.027