missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosin 5'-monofosfatmonohydrat, 99,7 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11338379 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338379 1 g 1g
11348379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11338379 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210008001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används som monomer i RNA. Det är en ester av fosforsyra och nukleosiden adenosin. AMP består av en fosfatgrupp, sockerribosen och nukleobasen adenin

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 18422-05-4
Molekylformel C10H16N5O8P
Molekylvikt (g/mol) 365.24
MDL-nummer MFCD00005750,MFCD00149360,MFCD00005750,MFCD00149360
InChI-nyckel ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Synonym 5'-Adenylic acid, 5'-AMP
PubChem CID 122130273
IUPAC-namn {[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}fosfonsyrahydrat
LEDER O.NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.70%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 347.2
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.