Läs mer
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16482019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482019 1 g
1 options
Produktkod. 16482019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0181A
MedChemExpress Adenosine 5'-monophosphate monohydrate is an adenosine A1 receptor agonist. Adenosine 5'-monophosphate monohydrate has significant antiviral activity against HSV-1 and HSV-2.
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate is an adenosine A1 receptor agonist. Adenosine 5'-monophosphate monohydrate has significant antiviral activity against HSV-1 and HSV-2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 18422-05-4
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H16N5O8P
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 5'-AMP monohydrate
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (13.69 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O.O
Molekylvikt (g/mol) 365.24
Formel vikt 365.24
Procent renhet 98.0%