Läs mer
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine 5'-monophosphate monohydrate |
| CAS | 18422-05-4 |
| Molekylformel | C10H14N5O7P . H2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Adenosine-5-Monophosphate, Free Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1 |
| LEDER | O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.23 |
| Formel vikt | 365.0736 |