Läs mer
Adenosin 5'-monofosfat, TRC
Produktkod. 30135275
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135275 50 g
30138739 25 g
30008017 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28178050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-19-8
Molekylformel C10 H14 N5 O7 P
Synonym 5'-Adenylsyra∣5'-AMP∣AMP∣AMP (nukleotid) ∣Adenosin 5'-(divätefosfat) ∣Adenosin 5'-monofosfat∣Adenosin 5'-fosfat∣Adenosin 5'-fosforsyra∣Adenosinmonofosfat∣Adenosinfosat Adenosinfosfat∣Adenosin-5-monofosforsyra∣ ∣Adenovit∣Adenylsyra∣Kardiomon∣Lycedan∣My-B-Den∣NSC 20264∣Fossadenfosfat∣Fosfaden∣Phosphentaside
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 347.22
Produkttyp API
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 50 g
Kemiskt namn eller material 5'-adenylicsyra