Läs mer
Adenosin 5'-monofosforamidat natriumsalt, TRC
Produktkod. 30312337
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30312337 10 mg
1 options
Produktkod. 30312337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28180010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Monophosphoramidate Sodium Salt
CAS 102029-68-5
Molekylformel C10 H14 N6 O6 P . Na
Kvantitet 10 mg
Synonym Adenosine 5'-(Hydrogen Phosphoramidate) Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
LEDER [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(N)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn natrium; amino-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi]fosfinat
Molekylvikt (g/mol) 368.22
Formel vikt 368.061