Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-monofosforsyra, 99 % (torr vikt), vatten< 6 %
Produktkod. 11358935
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358935 1 g 1g
11368935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358935 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L14051.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347,22 g/mol
en användbar liganddeterminant som underlättar bindningen av APS reduktashämmare och aktiverar adenosinreceptoragonister. 5a-AMP är en aktivator av en klass av proteinkinaser känd som AMP-aktiverat proteinkinas, en aktivator av fosforylas b i polymerisationsreaktionen för syntes av grenade polysackarider, ett reagens i syntesen av adenosin-5a-fosfoimidazolid, en hämmare av endogenyltransferas-aktiviteten NMN (NMN) som omvandlar NMN-adenyltransferas (NMN)-aktiviteten. NAD+.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpar
en användbar liganddeterminant som underlättar bindningen av APS reduktashämmare och aktiverar adenosinreceptoragonister. 5′ -AMP är en aktivator av en klass av proteinkinaser som kallas AMP-aktiverat proteinkinas, en aktivator av fosforylas b i polymerisationsreaktionen för syntes av grenade polysackarider, ett reagens i syntesen av adenosin-5′ -fosfoimidazolid, en hämmare av endogen NMN adenylyltransferas (NMNAT) aktivitet som omvandlar NMN till NAD+.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61-19-8
Molekylformel C10H14N5O7P
Molekylvikt (g/mol) 347.22
MDL-nummer MFCD00005750
InChI-nyckel UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-monophosphoric acid
Smältpunkt ∽190 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 6 %
Kvantitet 1 g
Beilstein 5205540
Merck Index 14,158
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −47° (c=2 i 2 % NaOH)
Formel vikt 347.22
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.