Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-monofosforsyra, 99 % (torr vikt), vatten< 6 %
Beskrivning
en användbar liganddeterminant som underlättar bindningen av APS reduktashämmare och aktiverar adenosinreceptoragonister. 5a-AMP är en aktivator av en klass av proteinkinaser känd som AMP-aktiverat proteinkinas, en aktivator av fosforylas b i polymerisationsreaktionen för syntes av grenade polysackarider, ett reagens i syntesen av adenosin-5a-fosfoimidazolid, en hämmare av endogenyltransferas-aktiviteten NMN (NMN) som omvandlar NMN-adenyltransferas (NMN)-aktiviteten. NAD+.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
en användbar liganddeterminant som underlättar bindningen av APS reduktashämmare och aktiverar adenosinreceptoragonister. 5′ -AMP är en aktivator av en klass av proteinkinaser som kallas AMP-aktiverat proteinkinas, en aktivator av fosforylas b i polymerisationsreaktionen för syntes av grenade polysackarider, ett reagens i syntesen av adenosin-5′ -fosfoimidazolid, en hämmare av endogen NMN adenylyltransferas (NMNAT) aktivitet som omvandlar NMN till NAD+.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5'-monophosphoric acid |
| Smältpunkt | ∽190 °C (dekomposition) |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), vatten< 6 % |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5205540 |
| Merck Index | 14,158 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Optisk rotation | −47° (c=2 i 2 % NaOH) |
| Formel vikt | 347.22 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.