Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat, 98 %
Produktkod. 15460177
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460177 10 g 10g
15450177 5 g 5g
15470177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460177 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61125.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2172.60 SEK
    1778.65 SEK / 10g
    Save 393.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat, används som en P2 purinoceptoragonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Adenosine-5′ -trifosfatdinatriumsalthydrat, används som P2-purinoceptoragonist.
Löslighet
Löslig i vatten (110 mg/ml vid °25 C), etanol (< 1 mg/ml vid °25 C), DMSO (< 1 mg/ml °vid 25 C), DMF (sparsamt) och PBS pH 7,2 (∼ 10 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34369-07-8
Molekylformel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvikt (g/mol) 551.15
MDL-nummer MFCD00150755
InChI-nyckel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC-namn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxihydroxifosforyl]oxihydroxifosforyl]fosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,155
Löslighetsinformation Löslig i vatten (110 mg/ml vid 25 °C), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C), DMSO (<1 mg/ml vid 25 °C), DMF (sparsamt) och PBS pH 7,2 (∽10 mg/ml).
Formel vikt 551.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.