Läs mer
Adenosin 5'-trifosfat, dinatriumsalthydrat, 98 %
Produktkod. 11936801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11936801 50 g Glasflaska 50g
10316070 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102800500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 34369-07-8 ∣ C10H14N5Na2O13P3 ∣ 551,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34369-07-8
Molekylformel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvikt (g/mol) 551.15
MDL-nummer MFCD00150755
InChI-nyckel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
PubChem CID 131664345
IUPAC-namn dinatriumfosfono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Smältpunkt 188,0 °C till 190,0 °C
Färg Brun till färglös
CAS Min % 97.5
pH 2,5 till 3,5 (5 % vattenlösning)
CAS Max % 100.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Utseende (5 % vattenlösning) klar, färglös
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Merck Index 14,155
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 551.14
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.