Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat, 99 %, vatten< 10 %
Produktkod. 11373566
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373566 1 g 1g
11383566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373566 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L14522.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat används som en form av cellulär energi. Det används i många cellulära processer, andning, biosyntetiska reaktioner, motilitet och celldelning. ATP är ett substrat för många kinaser involverade i cellsignalering och av adenylatcyklas(er) som producerar den andra budbäraren cAMP. ATP ger den metaboliska energin för att driva metaboliska pumpar. ATP fungerar som ett koenzym i ett brett spektrum av enzymatiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Adenosine-5′ -trifosfat dinatriumsalthydrat används som en form av cellulär energi. Det används i många cellulära processer, andning, biosyntetiska reaktioner, motilitet och celldelning. ATP är ett substrat för många kinaser involverade i cellsignalering och av adenylatcyklas(er) som producerar den andra budbäraren cAMP. ATP ger den metaboliska energin för att driva metaboliska pumpar. ATP fungerar som ett koenzym i ett brett spektrum av enzymatiska reaktioner.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är -20 °C. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34369-07-8
Molekylformel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvikt (g/mol) 551.15
MDL-nummer MFCD00150755
InChI-nyckel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC-namn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxihydroxifosforyl]oxihydroxifosforyl]fosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Anteckningar om analysprocent vatten< 10 %
Kvantitet 1 g
Beilstein 3585462
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,155
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation −19° (c=3 i vatten)
Formel vikt 551.15 (Vattenlös)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.